Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinon, Reagenzgüteklasse, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 16674464 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
:
4 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 16674464
Marke: Honeywell Research Chemicals M796034L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
CAS 872-50-4
CAS Max. % 1
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos
Dichte 1.028 g/cm3 (20°C)
pH 8.5 to 10
Siedepunkt 204°C (1013 hPa)
Flammpunkt 91°C
Summenformel C5H9NO
Strukturformel C5H9NO
Menge 4 L
Beilstein 106420
Synonym 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methyl-2-pyrrolidone; NMP
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
Güte Lösungsmittel in Reagenzgütegrad