Learn More
6-Bromhexannitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080740
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468583 5 g 5 Gramm
11324649 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468583 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10400.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6621-59-6
Summenformel C6H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 176.06
MDL-Nummer MFCD00013834
InChI-Schlüssel PHOSWLARCIBBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromocapronitrile, 6-bromohexanonitrile, hexanenitrile, 6-bromo, 5-bromopentyl cyanide, 6-bromo-hexanenitrile, 6-bromanylhexanenitrile, pubchem12505, acmc-1b5au, 6-bromohexanenitrile, phoswlarcibbjz-uhfffaoysa
PubChem CID 81093
IUPAC-Name 6-Bromhexansäurenitril
SMILES BrCCCCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromohexanenitrile
Dichte 1.328
Siedepunkt 134°C to 135°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Brechungsindex 1.4775
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1744172
Formelmasse 176.06
Reinheit (%) 97%