Learn More
Ansell Ansell™ HyFlex™ Palm Dipped Medium Duty 10 Gauge-Handschuhe mit INTERCEPT™ Technologie
Optimaler Schnittschutz sowie bessere Flexibilität und Passform
Marke: Ansell 11735070
139.83 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leicht und während langer Arbeitszeiten gut zu tragen
- Das Futter verfügt über einen optimierten Lycra-Anteil™ für ein kühles Tragegefühl
- Die silikonfreie Polyurethan-Handflächenbeschichtung (PU) sorgt für eine verbesserte Griffigkeit leichten öligen Umgebungen für eine sichere Handhabung
- Die graue Beschichtung bietet Schutz in leicht verschmutzten Umgebungen
- EN Schnittschutzklasse 5 (ANSI Stufe 4)
- EN-Abriebfestigkeitsklasse 4 (ANSI-Level 6)
- Erhältlich in den Größen 6 bis 11
Spezifikation
ANSI 6 | |
Gestrickt | |
Weiß, Schwarz | |
Specific | |
Fiberglass, HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylene | |
7 | |
Montage von Kleinteilen und Bauteilen, Schneiden von kleinen trockenen oder leicht geölten Teilen und Wartung, allgemeine Wartung, Metallherstellung | |
Gestrickt | |
Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex | |
11-735 7 163843 | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 3 | |
Wing | |
22,4 cm |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II | |
Polyurethan | |
ANSI A4 | |
Yes | |
Schnittfeste Handschuhe | |
EN 388:4X43C, EN 388:4543 | |
Unisex | |
Rough | |
Lined | |
Case | |
HyFlex™ 11-735 | |
8,8 in. |