Learn More
Brady™ B-652 Polyimide Thermal Transfer Labels, 25 mm Core
Artikelnummer. 11553115
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Etiketten pro Zeile:
2
3
5
7
9
15
Vertikale Wiederholung (metrisch):
8,1 mm
9,4 mm
12,5 mm
14,1 mm
Breite (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
31,8 mm
38,1 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11553115 6,4 mm 3 9,4 mm 31,8 mm 1 Rollen
11543115 5,1 mm 5 8,1 mm 16,5 mm 1 Rollen
11563115 6,4 mm 2 9,4 mm 38,1 mm 1 Rollen
11508744 6,4 mm 5 9,4 mm 19,1 mm 1 Rollen
11523115 6,4 mm 15 9,4 mm 6,4 mm 1 Rollen
11533115 9,5 mm 9 12,5 mm 9,5 mm 1 Rollen
11573115 11,1 mm 7 14,1 mm 12,7 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11553115 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 236725
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Printable, high temperature polyimide labels for Thermal Transfer Printers.
  • Permanent acrylic adhesive
  • 25 mm small core
  • For smooth and textured surfaces
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Amber
Ausführung Matt
Material Polyimid
Print Technology Thermotransfer
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Circuit Board Labeling, Equipment Labeling
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers
Horizontale Wiederholung (metrisch) 34.8 mm
Etiketten pro Zeile 3
Menge 2500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to +280°C
Dicke (metrisch) 0.112 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 9,4 mm
Breite (metrisch) 31,8 mm
Höhe (metrisch) 6,4 mm
Alternate Part Number BPT-13-652-2.5