Learn More
Calciumcarbonat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, E170, ausgefällt, 98.5-100.5 % (basierend auf Anhydrid-Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15691080 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15691080 25 kg 25 Kilogramm
15671080 1 kg 1 Kilogramm
15681080 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15601090 6 x 1 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15691080 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 1201025KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, ausgefällt, 98.5 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumkarbonat, Kalkstein, Kreide, Calcit, Kohlensäure-Calciumsalz 1:1, Marmor, Aragonit, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumcarbonat
Namenshinweis puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, ausgefällt, 98.5-100.5% (basierend auf Anhydrid-Substanz)
CAS Max. % 100.0000%
Menge 25 kg
Strukturformel CaCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 8008338
IUPAC-Name Calcium;carbonat
Formelmasse 100.09
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte puriss.
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Dichte 2.93 g/ml bei 25 °C (Lit.)