Learn More
Labconco™ Zubehör für CentriVap™ Konzentratoren, Mikrorotor mit hoher Kapazität
Zur Verwendung mit Labconco™ CentriVap™ Konzentratoren.Zubehör für Labconco™ CentriVap™ Konzentratoren, Rotoren sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt und halten Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren.
1388.66 CHF - 2352.30 CHF
Spezifikation
Typ Mikrorotor
Zur Verwendung mit (Geräte) Labconco™ CentriVap™ Konzentrator
Aufnahmevermögen 1,5 ml- oder 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen, ca. 12 mm Durchmesser x 35 mm Mikro-Autosampler-Fläschchen
Gewicht (angloamerikanisch) 2,5 lb.
Gewicht (metrisch) 1,1 kg
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Product Code Brand Material Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Material Price Quantity & Availability  
17275744
missing translation for 'viewDocuments'
Labconco™
7553500
Eloxiertes Aluminium
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1495.00 CHF
1388.66 CHF / 1 Stück
Sparen 106.34 CHF
7% Rabatt
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Only null left
Verfügbar ab: 19-01-2026
Add to basket
16602314
missing translation for 'viewDocuments'
Labconco™
7553501
Aluminium
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2530.00 CHF
2352.30 CHF / 1 Stück
Sparen 177.70 CHF
7% Rabatt
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Only null left
Verfügbar ab: 19-01-2026
Add to basket
Description
Description
  • Erhältlich mit Standard- oder mit Fluoropolymer-Harz-Beschichtung, die eine Beständigkeit gegen Säuren gewährleistet
  • Der Mikrorotor mit hoher Kapazität fasst bis zu 148 Mikrozentrifugenröhrchen (1,5 ml oder 2,0 ml) und Mikro-Autoprobenfläschchen mit ca. 12 mm ID x 35 mm
  • Mikrorotoren mit hoher Kapazität benötigen keine Lippe auf dem Röhrchen und eignen sich perfekt für Fläschchen
Services
Ein Jahr
Specifications
Specifications
Mikrorotor
1,5 ml- oder 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen, ca. 12 mm Durchmesser x 35 mm Mikro-Autosampler-Fläschchen
1,1 kg
Labconco™ CentriVap™ Konzentrator
2,5 lb.