Learn More
Isofield™ CR+ Sterile Latex Cleanroom Gloves - Grade A/B Compatible
Excellent elbow length protection for GMP Grade A and B, ISO Class 4 Cleanrooms and above. Ultra clean latex glove is triple washed in DI water with a surface smooth enough for double-donning. Every lot of CR+ is tested for endotoxin and has very low levels of detectable protein.
310.56 CHF
Spezifikation
Chlorinated | Yes |
---|---|
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | No |
AQL | 0.65 |
Farbe | Natural |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18866401
![]() |
Isofield™
10040S |
Small |
310.56 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18856401
![]() |
Isofield™
10040M |
Mittel |
310.56 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18846401
![]() |
Isofield™
10040L |
Groß |
310.56 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18876401
![]() |
Isofield™
10040XL |
Extragroß |
310.56 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Sterile latex Cleanroom gloves
- 400 mm (16 in.) Elbow length
- Ambidextrous
- Natural color
- Textured palm and fingers
- Beaded cuff
- Low endotoxin levels
- Sterility Assurance Level 10-6
- Protein level less than 50 μg/g
- Double donnable
- IPA resistant ink pouches
- Acceptable Quality Level (AQL) 0.65
- Low Particle Count ≥ 0.5μm (counts/cm2) < 1200
- Type B Chemical Splash Protection (K, P, T)
Technical and Documentation Compliance
- COA, COC, COI Available for download online
- QR Code on cartons allows for immediate Document retrieval
- Chemical innocuousness EN ISO 21420:2020
- Sizing and dexterity EN ISO 21420:2020 and EN ISO 374-2:2019
- Air leak and water leak EN ISO 374-2:2019
- Chemical degradation EN ISO 374-4:2019
- Chemical permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viral penetration EN 16604:2004
- Endotoxin test EN 455-3
- Sterility validation test EN ISO 11137 Part 2:2015
- EU type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Meets The applicable essential health and safety requirements of Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425 as a Category III product
- UKCA type certificate EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Meets The applicable essential health and safety requirements of PPE Regulation (2016/425) as brought into UK law and amended as a Category III product
Spezifikation
Yes | |
No | |
Natural | |
Fully Textured | |
0.20 mm | |
Cleanroom | |
Latex | |
0.17 mm | |
Cleanroom Gloves | |
4.33 mil | |
Textured | |
16 in. |
Class 100 (ISO 5) | |
0.65 | |
Single-use | |
7.87 mil | |
Ambidextrous | |
No | |
6.69 mil | |
Powder Free | |
Sterile | |
0.11 mm | |
Individual Pair Packs | |
400 mm |