Learn More
Dimethylsulfoxid, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072994 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10080110 500 mL HDPE-Flasche 500 Milliliter
10293800 2.5 l HDPE-Flasche 2.50 Liter
10305800 5 L HDPE-Flasche 5 Liter
10589950 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10080110 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/4120/PB08
Zum Warenkorb hinzufügen
C2H6OS, CAS-Nummer 67-68-5, Demsodrox, Methylsulfoxid, Dimexid, Methan, Sulfinylbis, Dimethylsulfoxid, DMSO, Demavet, Dimethylsulfoxid, Dimethylsulfoxid, Demasorb, 500 ml, 189 °C, CHEBI:28262, farblos, 78,13g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, Methylsulfinylmethan, 18,4 °C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 18,4 °C
Farbe Farblos
Menge 500 mL
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 0,55 mbar bei 20 °C
Viskosität 1,98 mPaS bei 25 °C
Siedepunkt 189 °C
Formelmasse 78,13 g/mol