Learn More
Fisherbrand™ 384-Well Polystyrol-Platten
Verarbeiten Sie viermal so viele Proben wie Standard 96-Well-Mikrotiterplatten
Marke: Fisherbrand™ 262161
318.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimiert für Robotergeräte, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme
- Hochspezifiziertes Polystyrol
- Ideal für Assays mit geringem Volumen wie kolorimetrische, enzymatische, Klonierungs-, Replikations- und Array-Assays. Auch ideal zur Lagerung
- Die flache Well-Bodenfläche bietet eine größere Haftungsfläche
- Arbeitsvolumen: 10–100 μl
- 384-Well-Mikrotiterplatten konservieren Proben und Reagenzien, was zu Kosteneinsparungen und höherer Produktivität beim Screening führt.
- Unbehandelt
- Nicht steril
Bestellinformation
Für Deckel 12-565511 (separat erhältlich)
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
384-Well-Mikrotiterplatten | |
384 | |
Unsteril | |
Dreieckiger, flacher Boden (F-Well) | |
180/Karton |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
10 bis 100 μl | |
Unbehandelt | |
Für Assays mit geringem Volumen wie kolorimetrische, enzymatische, Klonierung, Replikation und Array sowie Lagerung |