Learn More
Labconco High Capacity Micro and 12 x 32 Rotor - CentriVap Pro
GREENER_CHOICE
Rotors for use with Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Stainless steel and PTFE coated options available.
1456.18 CHF - 2466.68 CHF
Spezifikation
Material Stainless Steel
Typ Rotor
Rotorsystem CentriVap Pro
Höhe (angloamerikanisch) 1.8 in.
Höhe (metrisch) 4.57 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Material (Beschichtung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material (Beschichtung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30533413
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labconco
7555500
1456.18 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30533414
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labconco
7555501
PTFE
2466.68 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Stackable design
  • Stainless steel material\
  • Optional PTFE coated
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
CentriVap Pro
4.57 cm
28.96 cm
Rotor
1.8 in.
11.4 in.