Learn More
                                Labconco High Capacity Micro and 12 x 32 Rotor - CentriVap Pro
Rotors for use with Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Stainless steel and PTFE coated options available.
1456.18 CHF - 2466.68 CHF
Spezifikation
| Material | Stainless Steel | 
|---|---|
| Typ | Rotor | 
| Rotorsystem | CentriVap Pro | 
| Höhe (angloamerikanisch) | 1.8 in. | 
| Höhe (metrisch) | 4.57 cm | 
| Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
| 30533413  | Labconco 7555500 | 
                                                            1456.18 CHF  1 Stück | Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
| 30533414  | Labconco 7555501 | PTFE | 
                                                            2466.68 CHF  1 Stück | Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
- Stackable design
- Stainless steel material\
- Optional PTFE coated
Spezifikation
| Stainless Steel | |
| CentriVap Pro | |
| 4.57 cm | |
| 28.96 cm | 
| Rotor | |
| 1.8 in. | |
| 11.4 in. | 