Learn More
HyClone™ HyPure Water for Injection (WFI) Quality Water, EP Specifications, Cytiva
Artikelnummer. p-7087593
Click to view available options
Menge:
20 L
200 L
Packungsgröße:
20 Liter
200 Liter
Supports cell culture growth and biomanufacturing processes
  • Wird umfassend gereinigt, um die strengen Spezifikationen der United States Pharmacopeia (USP) zu erfüllen oder zu übertreffen
  • Injektionswasser (WFI) wird in nach ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen hergestellt, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu gewährleisten
  • Die tatsächlichen Testergebnisse auf einem CoA werden nicht aus Systemproben entnommen, sondern müssen aus tatsächlich verpackten Proben der gegebenen Charge stammen
  • Zur Weiterverwendung in Produktion oder Forschung vorgesehen.
  • Nicht für die Verwendung in der Diagnose oder Therapie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Manufactured in an ISO9001 Certified Facility
Verpackung Einwegbeutel
Gefiltert durch 0,1 µm-Sterilfilter
Menge 20 L
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie HyClone™