Learn More
IKA™ MF 10.2 Prallmahlkopf bis Mooshärte 6 Umfangsgeschwindigkeit 31,4m/s,
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Härte:
Bis zu 6°Mols
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Vor dem Entladen durchläuft das Mahlgut ein Sieb. Dieses Sieb ist austauschbar und in verschiedenen Lochgrößen erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Mahlgut kann dann mit einem NS 29-Standardgefäß aufgefangen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schlagschleifkopf |
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 320 x 450 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zum Zerkleinern spröder, harter Materialien wie Mineralien und Baustoffe bis Mohshärte 6. |
| Härte | Bis zu 6°Mols |
| Höhe (metrisch) | 450 mm |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht (metrisch) | 2,7 kg |
| Breite (angloamerikanisch) | 12,6 in. |
| Breite (metrisch) | 320 mm |