Learn More
Iso-Amyl-Alkohol, Extra Pure, SLR, zur Bestimmung von Fett in Milch, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072843 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Iso-Amyl-Alkohol, Reinst, SLR, zur Bestimmung von Fett in Milch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-51-3
MDL-Nummer 2934
Spezifikation
Schmelzpunkt -117°C
pH 6.5
Siedepunkt 130°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H12O
Menge 500 mL
Dampfdichte 3.04
Formelmasse 88.15g/mol
Dampfdruck 4 hPa at 20°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • iso-Amyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.