Learn More
Labconco™ DNA-Rotor für CentriVap™ System
Artikelnummer. p-144137 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
56 Autosamplerfläschchen
66 Autosamplerfläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
15193095 66 Autosamplerfläschchen 1 Stück
15103105 56 Autosamplerfläschchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15193095 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7824700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säurebeständige Thermoplast-Rotoren halten die Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren.
Säurebeständige Thermoplast-Rotoren halten die Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren. Sie sind leicht austauschbar. Probenbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Verwendung mit Labconco CentriVap Vakuumkonzentratoren.
Spezifikation
Material Thermoplastisch
Typ DNA-Rotor
Zur Verwendung mit (Geräte) CentriVap™ System
Aufnahmevermögen 66 Autosamplerfläschchen
Versandgewicht (angloamerikanisch) 3 lb.
Versandgewicht (metrisch) 1,4 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 3 lb.
Gewicht (metrisch) 1,4 kg