Learn More
Labconco™ Polypropylen-Röhrchengestell
Artikelnummer. p-3811507 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Positionen:
12
18
96
Aufnahmevermögen:
Mikroröhrchen (0,5 ml)
Mikroröhrchen (1,5 ml)
Mikroröhrchen (5 ml)
Röhrchen (1,5 ml)
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,5-ml-Mikroröhrchen
1,5-ml-Mikroröhrchen
5 ml-Mikroröhrchen
Abmessungen (L x B x H):
5 × 2 x 2,5 in.
15,2 x 5,1 x 3,8cm (6 x 2 x 1,5 in.)
20 x 6 x 1,5 in.
20 x 20 x 1,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Abmessungen (L x B x H) unitSize
15989501 96 Mikroröhrchen (1,5 ml) 1,5-ml-Mikroröhrchen 20 x 20 x 1,5 in. 1 Stück
16358887 96 Mikroröhrchen (0,5 ml) 0,5-ml-Mikroröhrchen 20 x 6 x 1,5 in. 1 Stück
16802566 18 Röhrchen (1,5 ml) 1,5-ml-Mikroröhrchen 15,2 x 5,1 x 3,8cm (6 x 2 x 1,5 in.) 1 Stück
15546029 12 Mikroröhrchen (5 ml) 5 ml-Mikroröhrchen 5 × 2 x 2,5 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15989501 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 4026403
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Halten Sie die Röhrchen aufrecht und fördern Sie die Wärme- bzw. Kälteleitung aus dem Temp-Zone-Bereich bei ausgewählten Modellen von Purifier Cell Logic Biosicherheitsschränken, um die Probentemperatur zu halten
  • Material: Eloxiertes Aluminium
  • Farbe: Blau
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Naturfarben
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen (1,5 ml)
Material Aluminium
Positionen 96
Form Quadratisch
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 1,5-ml-Mikroröhrchen
Abmessungen (L x B x H) 20 x 20 x 1,5 in.
Länge (metrisch) 20,3 cm
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Produkttyp Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 3,8 cm
Array 96
Breite (metrisch) 20,3 cm