Learn More
MES, Monohydrat, freie Säurelinie, Kristall, ulrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5391218 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
200 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.248
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym MES-Monohydrat, 2-Morpholinoethansulfonsäure Hydrat, MES-Hydrat, MES-Pufferhydrat, 4-Morpholinethansulfonsäure Monohydrat, 4-Morpholinethansulfonsäure, Monohydrat, 2-4-Morpholinyl Ethansulfonsäurehydrat, MES-Hydratpuffer, 4-Morpholinethansulfonsäure, Hydrat 1:1, mesmonohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES
Namenshinweis Monohydrat, freie Säurelinie
Verpackung Poly-Flasche
Menge 200 g
Formelmasse 213.25
Güte UltraPure Bioreagenz
Physikalische Form Kristalle