Learn More
Merck Millex™ Sterile Spritzenfilter mit MCE-Membran (nur für Forschungszwecke)
Entwickelt für die Sterilisation und Klärung steriler Lösungen. Millex™ sterile Spritzenfilter: MCE-Membranen sind gebrauchsfertige, spritzenbetriebene Einheiten, die während des Filterzusammenbaus nicht von menschlichen Händen berührt wurden. Porengrößen von 0,22, 0,45 und 0,80 μm.
369.00 CHF - 1245.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Material (Membran) | MCE |
Porengröße | 0.8μm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16427555
![]() |
Merck
SLAAR33SS |
50/Packung |
369.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16417555
![]() |
Merck
SLAAR33SB |
250/Pk. |
1245.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Auf 100 % Integrität getestet, einzeln verpackt und sterilisiert
- Weiblicher Luer-Lok™-Einlass und männlicher Luer-Slip-Auslass
- In einer kontrollierten Umgebung mit einem automatisierten Verfahren hergestellt
- Der blaue farbkodierte Streifen gibt an, welche Membran enthalten ist
- Die Filter mit einer Porengröße von 0,22 μm filtern steril.
- Größere Porengrößen sind zum Klären und Vorfiltern
- Qualitätszertifikat inbegriffen
MF-Millipore™ Membran (MCE)
- Zellulosemischester sorgt für eine zuverlässige Universalfiltration.
- Für die Sterilisation bzw. Klärung von Wasser, Puffern und Salzlösungen
- ETO-Sterilisierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
0.8μm | |
Klärung von Wasser, Puffern oder wässrigen Lösungen | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
113 °F | |
113 °F | |
Modifiziertes Acryl | |
150 bis 1000 ml |
Blau | |
MCE | |
Steril | |
< 100 μl | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
145 psi | |
45 °C | |
45 °C | |
Spritzenfilter | |
3,3 cm |