Learn More
Thermo Scientific™ Kämme für Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystem
Vermeiden Sie den Zusammenbau von Kämmen mit den Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Mini Gel-Elektrophorese-Systemkämmen.
Marke:  Thermo Scientific™ B2-8D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11983509
  • 68.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-10-2025
Beschreibung
Mit den Kämmen für die Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesysteme vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit den EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystemen geeignet.
Bestellinformationen:
  • Kat.- Nr.: B2-RL-9C, -9D, -25C und -25D sind (1X) und (2X) Kämme in einem Format geeignet für 8- und 12-Kanal-Pipetten
  • Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer: XCM); Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Owl™ EasyCast B2 und B3 Mini-Gelelektrophoresesysteme
Owl™, EasyCast™
8
Mini
Kamm
1.5 mm