Learn More
Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Pumpenschläuche auf Rolle
Diese Schläuche auf Rollen eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Die Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Pumpenschläuche auf Rolle bieten ununterbrochenes Pumpenschlauchmaterial auf praktischen, benutzerfreundlichen Rollen, die einfach zu transportieren sind.
Marke: Masterflex™ 95687-24
413.93 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Undurchsichtige, beige Pumpenschläuche von der Rolle benötigen weniger Lagerplatz als die entsprechende Anzahl an Einzelschläuchen
- Heißsiegelfähig, klebbar und formbar
- Ideal für lichtempfindliche Proben
- Nicht-toxisch, nicht-hämolytisch, extrem geringe Durchlässigkeit
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle
- Reduzieren Sie den Ausschuss und schneiden Sie nur so viel ab, wie Sie benötigen
- Damit haben Sie stets genug Schlauchmaterial zur Hand
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PharMed BPT | |
-60 °F | |
24 | |
1/4 in. | |
29 ft. Wasser | |
40 psi (2,7 bar) | |
270 °F | |
Pumpenschlauch |
6.4 mm | |
300 ft. | |
-51 °C | |
1800 ml/min | |
8,8 m Wasser | |
Undurchsichtig, beige | |
660 mm Hg (26 Zoll Hg) | |
132 °C |