Learn More
Miele Professional™ Plinth
Suitable for all machines with a various width and depth
920.00 CHF - 2900.00 CHF
Spezifikation
Material Stainless Steel
Produkttyp Plinth/Base
Zur Verwendung mit (Geräte) Washer-Disinfectors
Menge 1 Ea.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30533228
Unterlagen ansehen
Miele Professional™
12650010
59.70 x 54.15 x 30.00 cm
920.00 CHF
1 Bogen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30533232
Unterlagen ansehen
Miele Professional™
12650160
54.15 x 89.70 x 30.00 cm
1500.00 CHF
1 Bogen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30533221
Unterlagen ansehen
Miele Professional™
12650230
59.70 x 50.47 x 70.00 cm
2900.00 CHF
1 Bogen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30533219
Unterlagen ansehen
Miele Professional™
12650400
64.15 x 89.70 x 30.00 cm
1600.00 CHF
1 Bogen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Suitable for all machines with a width and depth of 60 cm
  • UG 30-90/60-85/1 to raise the machine incl. side unit, 60 cm deep, 90 cm wide
  • For use in Aqua Purificator PG 8595 and DOS cabinet PG 8596
  • To accommodate accessories, e.g. canisters and dispensing modules
  • Can be screwed onto the machine
  • With holder for conductivity or flowmeter
  • With anchor point for LED for status display
  • With door and sump for loading accessories
  • Suitable for all machines, width 90, depth 70 cm
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
Plinth/Base
Washer-Disinfectors
1 Ea.