Learn More
BRAND™ Polypropylen-Schraubverschlüsse
Aus Polypropylen. BRAND™ Schraubverschlüsse aus Polypropylen sind in verschiedenen Größen lieferbar. Die Ausgießringe sind separat lieferbar.
Marke: BRAND™ 130320
.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen.
- Austausch- und Ersatzschraubverschlüsse für Laborflaschen in einer Vielzahl an Größen.
- Ausgießringe separat erhältlich.
Spezifikation
Blau | |
100Pack | |
Ja | |
Weit | |
Zur Anwendung mit Weithalsflaschen |
Polypropylen | |
GL 32 | |
30 mm | |
Schraubkappe |