Learn More
HALYARD™ PUREZERO* HG3 Smooth (SGX) weiße Nitrilhandschuhe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hochwertige Handschuhe, die exakt auf die Anforderungen einer kontaminationskontrollierten Umgebung abgestimmt sind.
Marke:  HALYARD™ CLN3231LG
281.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24381" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17314330
  • 296.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ein Reinraumhandschuh mit garantiert geringen Partikelzahlen und Endotoxinwerten aufgrund wiederholter Waschvorgänge in entionisiertem Wasser und Chlorierung.
  • Nickelfrei
  • Puderfrei
  • Silikonfrei
  • Latexfrei und ohne Phtalate
  • Hohe Reinheit
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Formulierung mit NULL-Vorhandensein dieser gefährlichen herkömmlichen Beschleuniger: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamate (ZDEC oder ZDBC)
  • Backed up by a vertically integrated supply chain
Spezifikation
Spezifikation
ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
ASTM D6978
Klasse 10 (ISO 4)
1
Zur einmaligen Verwendung
6 mil
Beidhändig
Nitril
0,13 mm
Controlled Environment Gloves
Unsteril
0,16 mm
12 in.
GMP Gütegrad A/B/C/D
Ja
Ja
Weiß
Teilweise texturiert
0,16 mm
Ja
5 mil
Puderfrei
L
6 mil
ISO 9001:2015, EN13485:2016
305 mm