Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN-XTRA™ Life Science Nitril-Laborhandschuhe (Boxhandschuhe)
Die PUREZERO™ LIFE SCIENCE Handschuhsortiment enthält fünf Nitrilhandschuhe in drei Schutzstufen. Für den Einsatz in Laboratorien, Forschungsumgebungen und reinen Bereichen mit Anwendungen in der Pharmazie, Medizintechnik, Biotechnologie und Lebensmittelverarbeitung.
16.85 CHF - 17.85 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC |
---|---|
Chemotherapeutic Rated | 14 Chemotherapy Drugs |
Chlorinated | No |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Laboratory |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17884871
![]() |
HALYARD™
LFS121XS |
Extraklein |
16.85 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17864871
![]() |
HALYARD™
LFS121SM |
Small |
16.85 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17854871
![]() |
HALYARD™
LFS121MD |
Mittel |
16.85 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17844871
![]() |
HALYARD™
LFS121LG |
Groß |
16.85 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17874871
![]() |
HALYARD™
LFS121XL |
Extragroß |
17.85 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitril-Handschuhe bieten Komfort und Schutz dank:
BARRIERESCHUTZ
- Umfassende Tests und Standards
- Branchendurchschnittlicher AQL (1,0)
- 3 Stufen von farbcodiertem Schutz mit zunehmender Dicke
- Getestet gegen 57 Chemikalien, bis zu 14 Chemotherapie-Medikamente und Fentanyl
- Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt, zum Schutz vor Typ-IV-Allergien
NACHHALTIGKEIT
- Unsere Safeskin Glove Produktionsstätte (Thailand) nutzt 92% erneuerbare Energie.
- Die Spender werden aus bis zu 85 % recycelten Materialien hergestellt, die Etuis aus bis zu 100 % recycelten Materialien.
- PUREZERO™ Life Science Handschuhe werden in einer Anlage hergestellt, die die Anforderungen des ISO 14001: 2015 - Umweltmanagementsystems erfüllt
LIEFERSICHERHEIT
- Geliefert durch unsere vertikal integrierte globale Lieferkette
- Unterstützt durch unsere über 20-jährige Erfahrung in der Herstellung von Nitril-Untersuchungshandschuhen für den industriellen Markt
- Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe bis zu ihrer ursprünglichen Quelle
- Hergestellt in unserer eigenen Safeskin-Anlage in Thailand
Spezifikation
CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC | |
No | |
Laboratory | |
Dark Blue | |
Fingerspitze texturiert | |
0.15 mm | |
Nitril | |
0.12 mm | |
Nitril-Untersuchungshandschuh | |
6 mil | |
Yes | |
LFS121 | |
12 in. |
14 Chemotherapy Drugs | |
Nein | |
1 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
6 mil | |
Ja | |
4,7 mil | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
0.15 mm | |
Beaded | |
42 MPa (Target) | |
30.5 cm |