Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human VEGF 165 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
430.00 CHF - 5710.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 7422 |
---|---|
Molekulargewicht | observed_molecular_weight: 20-22 kDa, under reducing conditions. 39-42 kDa, under non-reducing conditions. |
Name | VEGF 165 |
Quelle | Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human VEGF protein Ala27-Arg191 |
Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
Produktcode | Marke | Menge | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
18196930
|
R&D Systems™
293-VE-050 |
50 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
1260.00 CHF
50 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18167570
|
R&D Systems™
293-VE-010/CF |
10 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with trehalose. |
430.00 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18778476
|
R&D Systems™
293-VE-001MG/CF |
1 mg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with trehalose. |
5710.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18177350
|
R&D Systems™
293-VE-010 |
10 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
430.00 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18117320
|
R&D Systems™
293-VE-050/CF |
50 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with trehalose. |
1260.00 CHF
50 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18745866
|
R&D Systems™
293-VE-500/CF |
500 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with trehalose. |
3100.00 CHF
500 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
18786286
|
R&D Systems™
293-VE-500 |
500 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
3100.00 CHF
500 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
The Recombinant Human VEGF 165 Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human VEGF 165 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
7422 | |
VEGF 165 | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
observed_molecular_weight: 20-22 kDa, under reducing conditions. 39-42 kDa, under non-reducing conditions. | |
Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human VEGF protein Ala27-Arg191 | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE with silver staining. |