Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, 7-Hydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumphosphat |
Namenshinweis | Dibasisch, 7-Hydrat |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 268.07 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 1.70 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, ACS BAKER ANALYZED
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium phosphate