Learn More
Schwefelstandard für ICP, 10,000 μg/ml in Wasser, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep PLS9-3X
Menge | 500 ml |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
S | 10,000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
7783-20-2, 7732-18-5 | |
132.13 | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:62946 |
H8N2O4S | |
MFCD00003391 | |
6097028 | |
N.N.OS(O)(=O)=O |
Spezifikation
Schwefelstandard | |
7783-20-2, 7732-18-5 | |
H8N2O4S | |
AA, ICP | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
N.N.OS(O)(=O)=O | |
H2O | |
6097028 | |
CHEBI:62946 |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
MFCD00003391 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Certified Reference Material | |
Schwefelsäure-Diamin | |
132.13 | |
500 ml | |
Assurance |