Learn More
DWK Life Sciences Sicherheitsverschluss, Enghals, aus PP, Rot, mit Ventil, für Kalk-Soda-Schraubflaschen
Originalitätsverschluss für engen Hals/hohes Formgewinde.
Marke: DWK Life Sciences 293022802
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Roter Originalitätsverschluss aus PP für die Enghalsflasche aus Kalk-Soda-Glas in hoher Form.- Belüftet mit PTFE-Membran zur Gewährleistung der Sicherheit mit Zweiwege-Gasübertragungsfähigkeit
- Geschlossenzellige Polyolefin-Schaumstoffkappenauskleidung für eine effektive Abdichtung
- Originalitätsring
- DIN Gewinde in hoher Form
Spezifikation
Lagerung von Proben und Reagenzien; Probenahme; Transport und Versand | |
10 St./Packung | |
Autoklavierbar |
Polypropylen | |
GL 45 | |
60 mm |