Learn More
VACUUBRAND™ Öl der Drehschieberpumpe Typ B
Dieses Vakuumpumpenöl hat ausgezeichnete Viskositätseigenschaften. Seine gute chemische Beständigkeit, der niedrige Dampfdruck sowie seine bessere Stabilität beim Pumpen von Oxidationsmitteln wie Säure und alkalischen Dämpfen machen es im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen besser. Dieses Öl wird für die erste Befüllung von Pumpen der Serie RE/RZ/RC verwendet
Marke: VACUUBRAND™ 20687013
Beschreibung
- Niedriger Dampfdruck auch bei hohen Temperaturen
- Hervorragende Schmierwirkung
- Niedriger Ölrückfluss
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
Spezifikation
Drehschieberpumpenöl B | |
<1 x 10-3 mbar | |
94 mm2/s. |
Zylinder | |
Je 1 | |
200 l |