Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Die Thermodrucketiketten aus dauerhaftem Polyester (B-423) eignen sich optimal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarzellen.
Marke: Brady™ 217088
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Arbeitstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 °C)
Spezifikation
Autoclavable | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß, Durchsichtig | |
Selbstlaminierend | |
Thermotransfer | |
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern | |
41.10 mm | |
-196°C | |
2500 Label(s) / Roll | |
Rechteck | |
15.24 B x 38.1 H (mm) | |
–196 bis 110 °C | |
0.012 mm | |
38,10 x 15,24 mm | |
15,24 mm | |
15.24 mm | |
1.30 in | |
33 mm |
2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG | |
Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 | |
2 | |
BPT-628-461 | |
2500/Packung | |
15.24 mm (W) x 38.10 mm (H) | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in | |
41.72 mm | |
0.6 in | |
15.24 mm | |
1.5 in | |
45.72 mm | |
BPT-628-461 |