Learn More
Sartorius Sterile Cellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter: 0.2 μm
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen. Sartorius Sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat mit Gitter, 0.2 μm sind einzeln verpackte Membranen mit schwarzem Gitternetz für Kolonienzählungen, Partikelprüfungen und Mikroskopie. Die 0.2 μm-Porengröße ist BCT-validiert. Wählen Sie zwischen zwei Durchmessern und Verpackungsmengen.
Marke: Sartorius 11407--47----ACN
125.98 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen.Sartorius sterile Cellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter, 0,2 μm, sind einzeln verpackte Membranen mit schwarzem Gitter für Kolonienzählungen, Partikeltests und Mikroskopie.Die Porengröße von 0,2 μm ist BCT-validiert.Wählen Sie zwischen zwei Durchmessern und Verpackungsmengen.
Sterile, einzeln verpackte Filter für strenge Qualitätskontrolle- Vorsterilisiert mittels Gammastrahlung bei 25 kGray
- Gebrauchsfertig, um die Vorbereitungszeit zu sparen
- Vermeidet Kontamination verbleibender Filter in geöffneten Packungen
- Filterkennung und Chargennummer sind auf jedem einzelnen Umschlag aufgedruckt
- Hergestellt gemäß ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 und EN 12780
- Jede Membran wird überprüft, um Folgendes zu gewährleisten:
- Sie sind in keiner Weise beschädigt
- Sie sind richtig positioniert, ohne Schlupf unter der Randdichtung
- Sie sind frei von Partikeln
- Jeder Umschlag mit lesbarem Schriftzug
- Definierte Partikelretention und hervorragende, zuverlässige Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
- Filter aus Cellulosenitrat (gemischter Celluloseester) kombinieren hohe Fließgeschwindigkeiten mit optimalem Koloniewachstum
- Schwarzes Gitter teilt die Filterfläche in 130 Quadrate und sorgt für den bestmöglichen Farbkontrast
- Ermöglicht einfaches und zuverlässiges Zählen und Identifizieren von Kolonien und Partikeln
- Beeinflusst das Wachstum von Bakterien und Mikrokolonien nicht
- 0.2 μm-Filter sind die Norm für Sterilfiltration und werden durch den BCT (Bakterienbelastungstest) bestätigt
- Lieferbar mit Durchmessern von 47 und 50 mm (1.9 und 2.0 in.)
Spezifikation
Weiß | |
Membranfilter | |
Cellulosenitrat | |
0,2 μm | |
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
47 mm |
Single-use | |
Disc | |
Cellulose Nitrate | |
Steril | |
Schwarz | |
Kariert | |
Membranfilter |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P230-Feucht halten mit .
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P372-Explosionsgefahr bei Brand.
- P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.