Learn More
Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäße
Speziell für die manuelle Anwendung, hohen Ertrag und hohes Leistungsverhalten konzipiert. Speziell auf die manuelle Anwendung ausgelegt. Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäße verfügen über eine mehrschichtige und gasdurchlässige Wachstumsoberfläche für effizienten Gasaustausch.
Marke: Corning™ 10030
Beschreibung
Das neue Corning HYPER Kolben-Zellkulturgefäß bietet 1720 cm2 Wachstumsbereich in der Größe eines herkömmlichen 175 cm2-Kolbens.
- Adaptergitter: Das Design ermöglicht ein schnelleres Befüllen und Leeren, während gleichzeitig die Bildung von Schaum reduziert wird
- Seriennummer: Jeder Kolben ist durch eine Seriennummer rückverfolgbar, die ohne Hilfsmittel oder durch ein tragbares Barcode-Lesegerät ausgelesen werden kann
- Innovatives 10-Schichten-Design: 10 Vernetzte Wachstumsoberflächen aus Polystyrol
- Optimales Wachstum: Oberflächenbehandeltes und gasdurchlässiges Corning CELLBIND™ Polystyrol für überlegene Zellanhaftung und überlegenes Wachstum
- Höherer Zellertrag: 10-fach höhere Zellausbeute erhöht die Produktivität und Kapazität
- Zeit- und platzsparend: Reduktion der Verarbeitungszeit und des Lagerungsplatzes im Inkubator durch die Handhabung eines einzelnen Kolbens im Vergleich zu 10 herkömmlichen 175 cm2-Kolben
- Hergestellt aus Materialien der Klasse VI: in zertifizierten Reinräumen der Klasse 100,000 gegossen und zusammengesetzt
Bestellinformation
Wird doppelt verpackt geliefert.
Spezifikation
Ja | |
HDPE | |
Polystyrol | |
4/Karton | |
Rechteckig | |
Nein | |
Rechteckig |
Orange | |
560 ml | |
Gerade | |
1/Packung | |
CellBIND-behandelt | |
Steril | |
Flach |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.