Learn More
Micronova™ Reinraumstifte
BIOPHARMA
Diese natriumarmen Kugelschreiber mit nicht entfernbarer Tinte verfügen über einen einzigartigen Polypropylen-Zylinder, der die Partikelerzeugung begrenzt und dem Abwischen mit IPA, Bleichmittel und Phenol standhält. Erhältlich in bestrahlten, mit Kappe versehenen oder klickbaren Versionen und mit schwarzer, blauer oder roter Tinte.
Marke:  Micronova™ PEN-01
24.58 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11992475
  • 26.80 CHF / 10 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Natriumarme Tinte
Die Micronova Reinraum-Kugelschreiber mit natriumarmer Tinte und Zylindern zur Begrenzung der Partikelerzeugung sind für die Dokumentation und Kennzeichnung in Reinräumen und aseptischen Umgebungen vorgesehen. Gammabestrahlte Stifte eignen sich für aseptische Anwendungen gemäß ISO 5 und andere reine Produktionsbereiche.
  • Kugelschreiber für den Reinraum mit nicht entfernbarer, natriumarmer Tinte
  • Für die Dokumentation und Kennzeichnung in Reinräumen
  • Weißer hochdichter Polypropylen-Zylinder
  • Hält dem Abwischen mit IPA, Bleichmittel und Phenol stand
  • Erhältlich mit Kappe oder in einziehbarer Ausführung
  • Schwarze, blaue oder rote Tinte
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Mit Deckel
Nicht autoklavierbar
Dokumentation und Kennzeichnung für Reinräume und aseptische Umgebungen
Unsteril
Schwarz
5,75 in.
Nein
Reinraumstift
0,7 mm-Spitze