Learn More
Hirschmann™ Kapillarröhrchen für die Bestimmung des Schmelzpunkts, ein Ende geschlossen
Hervorragend geeignet für Schmelzpunktanalysen im Labor. Hirschmann Instruments™ Kapillarrohre für die Schmelzpunktbestimmung, einseitig geschlossen, werden aus Klarglas hergestellt.
Marke: Hirschmann™ 9211380
Beschreibung
- Kapillarröhrchen
- In verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
0.95 mm | |
Schmelzpunkt-Bestimmung | |
80 mm |
1.35 mm | |
Ein Ende geschlossen | |
Kapillarröhrchen |