Learn More
Brady™ Ovale Anhänger
Kennzeichnen Sie verschiedene Gegenstände mit diesem robusten Polyethylen-Material (B-145), das auf beiden Seiten bedruckt und dann gefaltet wird, sodass ein ovaler Anhänger entsteht. Das Material kann mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker ganz einfach überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170851
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vielseitig - für zahlreiche Anwendungen geeignet, wie Lockout-Programme und Sicherheitswarnungen bei Reparaturen
- Beständig - reißfest und beständig gegen Witterungseinflüsse und extreme Temperaturen
- Nicht klebend - einfach drucken, falten und mit Kabelbindern befestigen
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2005/618/EG MCV, Ergänzung zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG | |
Schwarz auf Grau | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Anlagenkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Sicherheitskennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
1 | |
Rectangle | |
-40°C to 100°C | |
0.584 mm | |
0,75 in. | |
30.63 mm | |
0.75 in | |
M5-111-145FR-GY |
Non-adhesive | |
Matt | |
Polyethylen | |
Unsteril | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
65 Fähnchen/Kassette | |
-40 bis +212 °F | |
0,023 in. | |
0,75 x 1,206 in. | |
1,206 in. | |
20.57 mm | |
19.05 mm |