Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ 10 %, Tris-Glycin, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
Invitrogen Novex Tris-Glycin Mini-Gele im WedgeWell-Format sind Polyacrylamid-Gele, die eine reproduzierbare Trennung eines breiten Spektrums von Proteinen in gut aufgelöste Bänder mit der zweifachen Ladekapazität ermöglichen.
34.94 CHF - 156.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle |
---|---|
Gelanteil (%) | 10 % |
Gelgröße | Mini |
Gel Thickness | 1,0 mm |
Geltyp | Tris-Glycin Plus |
Produktcode | Marke | Wells | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wells | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15585730
|
Invitrogen™
XP00100PK2 |
10-Well | 2 Gele/Karton |
34.94 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15496794
|
Invitrogen™
XP00100BOX |
10-Well | 10 Gele/Karton |
156.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15406804
|
Invitrogen™
XP00102BOX |
12-Well | 10 Gele/Karton |
156.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15416804
|
Invitrogen™
XP00105BOX |
15-Well | 10 Gele/Karton |
156.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Invitrogen Novex Tris-Glycin-Mini-Gele im WedgeWell Format sind Polyacrylamid-Gele, die eine reproduzierbare Trennung eines breiten Spektrums von Proteinen in gut aufgelöste Banden mit der zweifachen Ladekapazität ermöglichen. Novex Tris-Glycin Mini-Gele sind auf der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophorese basierende Gele, die die Verwendung von Laemmli-Proben und Laufpuffern ermöglichen.
Merkmale von Novex Tris-Glycin-Gelen im WedgeWell-Format:
• Verbesserte Haltbarkeit: Lagerung der Gele bis zu 8 Monate bei 4 °C
• Diversität: Verwendung für native und denaturierende Proteinassays
• Keilförmige Wells: leichtes Beladen von bis zu doppeltem Probenvolumen
• Schnelle Laufbedingungen: schnelles Trennen Ihrer Proteine mit konstanter Spannung in weniger als 60 Minuten
Wählen Sie das richtige Gelformat für Ihre Experimente
Novex Tris-Glycin-Gele mit WedgeWell Format werden in einer Vielzahl fester Konzentrationen zwischen 6 und 18 % sowie als Gradienten in den Bereichen von 4 – 12 %, 4 – 20 %, 8 – 16 % und 10 – 20 % angeboten. Sie können aus unseren vielen Well-Formaten wählen, darunter 10-, 12- und 15 Well-Formate und verschiedene Packungsgrößen.
Verarbeiten Sie Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form
Novex Tris-Glycin-Gele im WedgeWell Format enthalten kein SDS und können verwendet werden, um Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form zu verarbeiten. Für denaturierte Proteine empfehlen wir Novex Tris-Glycin-SDS-Probenpuffer (LC2676) und Novex Tris-Glycin-SDS-Laufpuffer (LC26755). Für native Proteine empfehlen wir die Verwendung von Novex nativem Tris-Glycin-Probenpuffer (LC2673) und Novex nativem Tris-Glycin-Laufpuffer (LC2672).
Praktische Verwendung
Die Novex Tris-Glycin-Gele im WedgeWell-Format mit ihren innovativen keilförmigen Wells ermöglichen ein bis zu zweimal höheres Probenladevolumen als andere Gele von 1,0 mm Dicke. Die keilförmigen Wells haben auch größere Öffnungen, was die Probenbeladung erleichtert.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir Novex Tris-Glycin-Transferpuffer (LC3675), wenn der herkömmliche Nasstransfer mit dem Invitrogen Mini Blot-Modul erfolgt (B1000). Ein schneller halbtrockener Transfer kann mit dem Invitrogen Power Blotter bzw. ein schneller trockener Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle | |
Mini | |
Tris-Glycin Plus | |
30 bis 250 kDa | |
Molekulargewicht | |
Nasseis | |
8 cm |
10 % | |
1,0 mm | |
Denaturierend, nativ | |
Denaturierend, nativ | |
Novex™, WedgeWell™ | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
8 cm |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 8 Monate