Learn More
Pufferlösung pH-Wert 7.0 (20 °C), grün gefärbt, Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, mit Fungizid, Honeywell Fluka™
Grün gefärbtes Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat mit Fungizid
64.80 CHF - 592.04 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
SMILES N.O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15614070
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Fluka
33666-500ML
500 ml
64.80 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15604070
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Fluka
33666-1L
1 l
113.27 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15644070
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
33666-6X500ML
6 x 500 ml
314.66 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15624070
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
33666-5L-VP
5 l
198.90 CHF
5 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15634070
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
33666-6X1L
6 x 1 l
592.04 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15694060
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
33666-10L-VP
10 l
345.78 CHF
10 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1336-21-6
35.05
14923
Azanium; Hydroxid
H5NO
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:18219
N.O
Spezifikation
Pufferlösung
7.0 (20 °C)
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Azanium; Hydroxid
14923
1336-21-6
H5NO
NONH für alle Transportarten
N.O
35.05
CHEBI:18219